Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Toilettenpapierrollen
Bietet den Komfort des eigenen Zuhauses. Kimberly-Clark™ KLEENEX™ Standardrollen-Toilettenpapier löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden.
Marke: Kimberly-Clark™ 8441
63.68 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Superweiß, perforiert und hygienisch
- Weich und saugfähig
- Löst sich in kaltem Wasser auf, damit die Kanalrohre nicht verstopfen
- Die Perforation ermöglicht einen wirtschaftlichen Verbrauch, der sich für Kosteneinsparungen und die Reduzierung der Abfallmenge eignet.
- Für ISO 14001, ISO 9001 und FSC zertifiziert
- Garantiert verantwortungsbewusste Herstellungsprozesse und hohe Qualität
- Ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die ein edles Image schätzen
Spezifikation
Toilettenpapierrolle | |
12 cm | |
9,5 cm | |
ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert | |
12 x 9,5 cm | |
Ideal für Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die einen edlen Imagewert haben | |
2-lagig |
4.7 in. | |
3.7 in. | |
Papier | |
Weiß | |
Standard perforierte Rolle | |
6 x 6 Rollen x 600 Blatt |