Learn More
Ansell Kleenex™ Handreiniger
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Die zweiteilige Ausführung beseitigt Außennähte und sorgt für verbesserten Fingerkomfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Die gebundene Nitrilbeschichtung schützt vor Rissen, Durchstichen, Abschürfungen und Schnitten
- Entwickelt für den intermittierenden Umgang mit trockenen Gegenständen bis 200 °C (400 °F)
- Verbesserte Greiffähigkeit beim Umgang mit trockenen oder öligen Oberflächen
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
- Schweißaufsaugendes Innenfutter aus Vliesstoff
- Asbestfrei
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Chlorinated | No |
Beschichteter Bereich | Uncoated |
Farbcode | Gray |
Bauweise | Knit |
Accelerator Free | No |
Anwendungen | Industrial |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Mehr anzeigen |
Kein Ersatz für Silikathandschuhe.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kleenex™ Handreiniger >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur