Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6340
61.68 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12611376
  • 178.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-12-2025
Beschreibung
  • Kassetten mit rosafarbener Handseife, enthält 1 l Handseife für die tägliche Verwendung
  • Schaumhandseife mit reinem und frischem Duft. Sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine gründliche Handreinigung
  • Mit dem Schaum werden die Hände gründlich gewaschen und er lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife, was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschvorgang führt
  • Dieser Schaum-Handseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen (2.500 Portionen pro 1 Liter)
  • Die Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kassette für Handreiniger
19 x 9 x 9 cm
6 Packungen
33.8 oz.
Rosa
Ideal für stark frequentierte Waschräume, Handreinigung und gute Hygiene
6 x 1 L
1 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Pink