Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ ILLUMINATOR KL300 LED
Die innovative Glasfaser-LED-Lichtquelle verwendet Kaltlicht, um alle Arten von Objekten in Life Science- und industriellen Anwendungen zu beleuchten. Die Helligkeit, die einer 30-Watt-Halogenlampe entspricht, ist ideal als Standard-Beleuchtungssystem für die Anforderungen von Routineprüfungen und Ausbildung.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120300
Beschreibung
- 80LM Lightflux
- Kein Lüfter, leiser Betrieb
- Kompaktes, ergonomisches Design
- Kann direkt am Ständer oder an der Säule montiert werden
- Weitbereichsnetzteil im Lieferumfang des internationalen Clip-Steckersystems enthalten
Spezifikation
Kaltlichtquelle | |
107 x 114 x 61 mm | |
Zubehör der Serie KL (flexible Lichtleiter, Schwanenhals, Ringlichter, Lichtlinien usw.) | |
2.4 in. | |
Weitbereichsnetzteil mit internationalem Clip-Steckersystem | |
4.2 in. | |
LED | |
100/240 V | |
114 mm |
CE-zertifiziert, B EMV-Klasse | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
50/60 Hz | |
61 mm | |
50.000 Stunden | |
107 mm | |
80 lm | |
4.5 in. |
Videos
-
Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (EN)
-
Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (DE)
-
Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (FR)