Learn More
KjTabs VTCT – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VTCT Kjeldahl-Katalysatortabletten sind ideal für härtere Proben. Die perfekten Lösungen, um den Verdauungsprozess zu beschleunigen.
Marke: Velp Scientifica A00000281
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VTCT bestehen aus genau vordosierten Tabletten, die aus Sulfat bestehen, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) und Titan (Ti) als Metallsalze, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VTCT für härtere Proben & noch schnellere Verdauung (eine verkleinerter Version von VCT)
3.5g K2SO4 + 0.105 g CuSO 4x 5 H2O + 0.105 g TiO2
1000 Stück
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Katalysatortabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VTCT sind die am besten geeignete Wahl bei der Kjeldahl-Analyse zur Stickstoffbestimmung in Milch und Milchprodukten.Spezifikation
1000 Stck/Box |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KjTabs VTCT – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™ > Menge: 1000 Stck/Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur