Learn More
KjTabs VCT – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VCT Kjeldahl-Katalysatortabletten sind ideal für härtere Proben. Die perfekten Lösungen, um den Verdauungsprozess zu beschleunigen.
Marke:  Velp Scientifica A00000276
Artikelnummer. 15551775
  • 243.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VCT bestehen aus genau vordosierten Tabletten, die aus Sulfat bestehen, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) und Titan (Ti) als Metallsalze, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VCT für härtere Proben & , noch schnellere Verdauung
5 g K2SO4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H2O + 0,15 g TiO2 1000 St.
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Katalysatortabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VCT sind eine geeignete Wahl bei der Kjeldahl-Analyse zur Stickstoffbestimmung in Milch und Milchprodukten.
Spezifikation
Spezifikation
1000 Stck/Box
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KjTabs VCT – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™ > Menge: 1000 Stck/Box