Learn More
Kjeldahl-Reagenz 4%, Reagecon™
Marke: Reagecon BOA4
Menge | 5 l |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 l | |
4 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl-Reagenz 4%, Reagecon™ > Menge:Gehäuse 5L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur