Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ X10 KJEHLDAHLKOLBEN NS 29/32, 500 ML, BORO 3.3
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03052958
Artikelnummer. 10529791
  • 846.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
500 mL
Mit konischem Gelenk und Beschriftungsetikett
101 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ X10 KJEHLDAHLKOLBEN NS 29/32, 500 ML, BORO 3.3 > Kapazität: 500 ml