Learn More
Velp Scientifica™ Kjeldahl Aufschlusseinheit, DK-Serie
Die Velp Scientifica™ Kjeldahl-Aufschlusseinheit der Serie DK enthält einen wartungsfreien Aluminiumblock und gewährleistet hochzuverlässig einen vollständigen und homogenen Verdau.
Spezifikation
Produkttyp | Verdauer |
---|---|
Display | 2-zeiliges LCD |
Hertz | 50/60 Hz |
Spannung | 230 V |
Wirkleistung | 1350 W |
Beschreibung
- Benutzerfreundliche Bedienung - Verschiedene Funktionseinstellungen mit nur 4 Tasten
- Hohe Genauigkeit - Die Temperaturgenauigkeit beträgt ±0.5 °C mit einer schnellen Heizgeschwindigkeit
- RS232-Schnittstelle - zur PC-Datenübertragung und -Speicherung gemäß GLP-Sicherheit - Automatische Prüfung und Kalibrierung der Heizblocktemperatur durch elektronischen Mikroprozessor
- Anpassbar - der Bediener kann zwischen 6 verschiedenen Sprachen wählen
- Die Autoklaven der Serie VELP DK sind ideal für Laboranforderungen und werden nach internationalen Standards entwickelt und hergestellt
Spezifikation
Verdauer | |
50/60 Hz | |
1350 W | |
Zur Bestimmung von Stickstoff und Protein | |
Epoxid-lackierter Edelstahl | |
450 °C |
2-zeiliges LCD | |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz, 1350 W | |
152 mm | |
Je 1 |