Learn More
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 5g K2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10447260
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 5g K2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10447260
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
1000 Tabletten, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10447260
Marke: Fisher Chemical K/0125/81
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthält 5 g K2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical, blauweiß, Menge:1000 Tabletten, MDL-Nummer:147336, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau/weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
MDL-Nummer 147336
Menge 1000 Tablets
Physikalische Form Fest
Brochures
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberK/0125/81
Produktidentifikator
  • Kjeldahl catalyst tablets Copper
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält:
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl Kupfer-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 5g K2SO4 und das Äquivalent von 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™ >