Learn More
Kjeldahl-Borsäurelösung, Rein, Lösung 4 %-Alkali mit Indikator, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical K/0200/15
26.32 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Rot | |
Kunststoffbehälter | |
11337 |
1 L | |
Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl-Borsäurelösung, Rein, Lösung 4 %-Alkali mit Indikator, Fisher Chemical > 1 l, Kunststoffbehälter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur