Learn More
Kjeldahl 4%ige Borsäure-Lösung, ohne Indikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15968866 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Vorgefertigte Lösung aus 4 % Borsäure zur Stickstoffbestimmung mittels Kjeldahl-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 3.9 - 4.1%
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl 4%ige Borsäure-Lösung, ohne Indikator, Fisher Chemical >