Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ mL Purification System
Automatisieren Sie die Probenvorbereitung für geringe Durchsätze in den Arbeitsabläufen Ihres Labors mit den Thermo Scientific™ KingFisher mL Aufreinigungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 5400050
Artikelnummer. 11859520
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das KingFisher™ mL Reinigungssystem wird bald eingestellt. Thermo Fisher Scientific bietet weitere Automatisierungsplattformen an, wie das Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Aufreinigungssystem, das KingFisher™ Flex Aufreinigungssystem und KingFisher Apex. Das Unternehmen ist bemüht, aktuellen Anwendern von KingFisher™ mL bis 2028 weiterhin Kunststoffe, Service und technischen Support anzubieten.
Ab dem 1. April 2023 wird Thermo Fisher Scientific einen eingeschränkten Support bieten. Es bietet dann eingeschränkte Support-Verträge und bestmöglichen Service und Support, je nach Verfügbarkeit der Ersatzteile und Ressourcen.
Wenn Sie auf eines der neueren Probenvorbereitungsgeräte aufrüsten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater vor Ort. Oder besuchen Sie unsere Website unter: KingFisher Probenvorbereitungssysteme – Modelle.
Merkmale:
  • Bietet schnelle, reproduzierbare und qualitativ hochwertige Aufreinigung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen für verschiedene nachfolgende Applikationen
  • Offenes und flexibles System ermöglicht dem Kunden den Einsatz jedes auf Magnetpartikel basierten Kits, das den Anwendungsanforderungen genügt
  • Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen
  • Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich
Empfohlen für:
Genomik und Proteomik; Wirkstoffforschung; Forensik; Biomarker-Identifizierung; Qualitätskontrolle; veterinärmedizinische Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1000 μl
KingFisher ml-Aufreinigungssystem, 100–240 V, 50/60 Hz nominal
START/STOP/ZWEI CURSORTASTEN/LCD
Format 3 x 5
Each
Spezieller Röhrchenstreifen, 1 × 5 Röhrchen
29 cm
31 cm
10kg
29 cm
15 Proben/Durchlauf
95%
Genomik und Proteomik; Wirkstoffforschung; Forensik; Biomarker-Identifizierung; Qualitätskontrolle; veterinärmedizinische Assays
ca. >1 μm
Spezialdesign, Format 1 x 5
11,4 in
12,2 in
23 lb.
11,4 in.
100 bis 240 V, 50/60 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer701-80110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number5400050
Chargennummer701-80111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number5400050
Chargennummer701-80109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number5400050
Chargennummer701-80077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2021 Catalog Number5400050
Chargennummer701-80082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2021 Catalog Number5400050
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ mL Purification System > 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.