Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Purification System
Automatisieren Sie mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Aufreinigungssystemen zeitaufwendige Probenvorbereitungsprozesse für Nukleinsäuren, Proteine und Zellen.
Marke: Thermo Scientific™ 5400000
Beschreibung
Automatisieren Sie mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Aufreinigungssystemen zeitaufwendige Probenvorbereitungsprozesse für Nukleinsäuren, Proteine und Zellen aus praktisch jeder Quelle. Mit der Möglichkeit, kleine Proben mittels Magnetpartikelverarbeitung zu reinigen, führen diese hochwertigen Maschinen alle Reinigungsschritte in Mikrotiterplatten mit einfacher Drucktastenbedienung durch; pro Durchgang können bis zu 24 Proben verarbeitet werden.
Merkmale:- Bietet schnelle, reproduzierbare und qualitativ hochwertige Aufreinigung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen für verschiedene nachfolgende Anwendungen
- Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um verschiedenste Anwendungen durchzuführen
- Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen
- Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Anwendungen sind erhältlich
Empfohlen für:
Genomik und Proteomik; Wirkstoffforschung; Forensik; Biomarker-Identifizierung; Qualitätskontrolle; veterinärmedizinische Assays
Spezifikation
20 bis 200 μl | |
KingFisher Aufreinigungssystem, 100–240 V, 50/60 Hz | |
START/STOP/ZWEI CURSORTASTEN/LCD | |
Format 2 x 12 | |
Each | |
Spezialdesign, Gitterformat 8 x 12 | |
29 cm | |
31 cm | |
10kg | |
29 cm |
24 Proben/Durchlauf | |
99% | |
Genomik und Proteomik; Wirkstoffforschung; Forensik; Biomarker-Identifizierung; Qualitätskontrolle; veterinärmedizinische Assays | |
ca. >1 μm | |
Spezialdesign, Format 2 x 12 | |
11,4 in | |
12,2 in | |
23 lb. | |
11,4 in. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.