Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-Ready DNA Ultra 2.0 Vorgefüllte Platten
Mit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Reagenzien vorgefüllte, automatisierungsfähige Platten, die für KingFisher Flex Aufreinigungssysteme geeignet konfiguriert sind
Marke:  Thermo Scientific™ A36586
816.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16346542
  • 1004.00 CHF / 96 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Ermöglichen Sie die Isolierung genomischer DNA von 50 bis 400 μl verschiedener Probentypen wie Vollblut, Speichel, Buffy Coats, Tupfer und mehr. Die gereinigte gDNA eignet sich ideal für eine Vielzahl nachgeschalteter molekularbiologischer Anwendungen
  • Hauptmerkmale der KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatten:
    • Maximieren Sie den Komfort mit der MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Isolationschemie, die in KingFisher SBS Mikrotiterplatten vorgefüllt ist
    • Einfachere Arbeitsabläufe – Verarbeiten Sie 96 Proben im Gerät, ohne lästiges Einrichten von Reagenzien
    • Entwickelt, um Benutzerfehler zu reduzieren
    • Weniger manuelle Arbeit erforderlich
    • Speziell für KingFisher Flex Geräte formatiert
    • Alle Vorteile der MagMAX Probenvorbereitungschemie im automatisierungsfähigen Plattenformat
    • Vermeiden Sie die Notwendigkeit, magnetische Beads, Lyselösungen und Waschlösungen zu aliquotieren. Lösen Sie einfach die Foliendichtungen von den KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 vorgefüllten Platten, fügen Sie Enhancer, 50 bis 400 μl Ihrer Probe und Proteinase K hinzu, und laden Sie alle Platten in das KingFisher Flex Instrument
    • Reduzieren Sie in Ihren Arbeitsabläufen der DNA-Isolation die Notwendigkeit, Reagenzien zu pipettieren, nach Kunststoffteilen zu suchen und vermindern Sie das Risiko, Reagenzien zu verwechseln
  • Das komplette, vorgefüllte, automatisierungsfähige Probenvorbereitungskit verbessert den Komfort aller Zubehörkunststoffe
  • Was Sie erhalten:
    • Sieben folienversiegelte KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 Fertigplatten, ausreichend für die Verarbeitung von 96 Proben in einem Gerätelauf (96 Proben insgesamt)
    • Eine leere und versiegelte tiefe 96-Well-Platte für die Probeneingabe
    • KingFisher-Kamm mit 96 Spitzen
    • Proteinase K-Lösung und Enhancer-Lösung, ausreichend für 96 Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
KingFisher Flex Aufreinigungssysteme
DNA-Extraktion
96 Aufreinigungen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-Ready DNA Ultra 2.0 Vorgefüllte Platten > Menge: 96 Präparate