Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 heating block
Der KingFisher™ Flex 96 KF Heizblock ist mit der KingFisher™ 96 KF Mikrotiterplatte (200 μl) und der MagMAX™ Express-96-Standard-Platte kompatibel, wenn er auf dem KingFisher™ Flex Magnetpartikel-Prozessor mit einem 96 Deep-Well-Kopf verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 24075420
Artikelnummer. 12569437
  • 724.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Der KingFisher™ Flex 96 KF-Heizblock ist mit der KingFisher™ 96 KF Mikrotiterplatte (200 µl) und der MagMAX™ Express 96 Standard-Pltate kompatibel, wenn er auf dem KingFisher™ Flex-Magnetpartikel-Prozessor mit einem 96 Deep-Well-Kopf verwendet wird. Dieser Heizblock ist auch kompatibel mit der KingFisher™ Flex 96 Deep-Well-Mikrotiterplatte und den MagMAX™ Express-96 Deep-Well-Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte
KingFisher™ Flex
Each
96 Proben
KingFisher™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 96 heating block >
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.