Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Deep Well heating block
Der KingFisher™ Flex 96 Deep-Well-Heizblock ist mit der KingFisher™ Flex 96 Deep-Well-Mikrotiterplatte und der MagMAX™ Express-96 Deep-Well Platte kompatibel, wenn er auf dem KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor mit 96 Deep-Well Kopf-verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 24075430
Artikelnummer. 12525977
  • 662.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
96 Deep-Well
KingFisher™ Flex
Each
96 Proben
KingFisher™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Deep Well heating block >
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.