Learn More
Macherey-Nagel™ KingFisher™ Duo Prime-Zubehörkit
Ermöglicht die automatisierte Aufreinigung genomischer DNA unter Verwendung eines NucleoMag™ Kits auf der KingFisher™ Duo/Duo Prime Plattform für eine schnellere, hohe Durchsatzleistung mit zuverlässigen Ausbeuten.
Marke: Macherey-Nagel™ 744952
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Angepasstes NucleoMag™ Verfahren für Instrumente der KingFisher™ Duo/Duo Prime Serie
- Zuverlässige Leistung und ausgezeichnete Ausbeute aus verschiedenen Probenmaterialien
- Beschleunigt den Arbeitsablauf für die Aufreinigung von Nukleinsäuren: Verarbeiten Sie 96 Proben in weniger als 30 Minuten (ausschließlich Lyse)
- Das Set enthält Deepwell-Mikrotiterplatten, Spitzenkämme und Elutionsstreifen für die Verarbeitung im 96-Well Format
Spezifikation
KingFisher™ Duo/Duo Prime Plattform, NucleoMag™ Kit | |
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung | |
Deepwell-Mikrotiterplatten, Spitzenkämme und Elutionsstreifen für die Verarbeitung im 96-Well-Format | |
1 Set |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ KingFisher™ Duo Prime-Zubehörkit > Enthält Deepwell-Platten, Spitzenkämme und Elutionsstreifen; Zur Verwendung mit der KingFisher Duo/Duo Prime Plattform
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur