Learn More
Macherey-Nagel™ KingFisher Duo Prime Zubehör-Kit B
Ermöglicht die automatisierte Aufreinigung genomischer DNA unter Verwendung eines NucleoMag™ Kits auf der KingFisher Duo-Prime Plattform für eine schnellere, hohe Durchsatzleistung mit zuverlässigen Ausbeuten.
Marke: Macherey-Nagel™ 744954
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Angepasstes NucleoMag™-Verfahren für Geräte der KingFisher™ Duo-Serie
- Zuverlässige Leistung und ausgezeichnete Ausbeute aus verschiedenen Probenmaterialien
- Beschleunigt den Arbeitsablauf für die Aufreinigung von Nukleinsäuren: Verarbeiten Sie bis zu 12 Proben auf einmal
- Das Set enthält Deep-Well-Platten und Spitzenkämme für die Verarbeitung
Spezifikation
Accessory Kit | |
Automated Nucleic Acid Purification | |
1 Set |
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ Kits on KingFisher Duo Prime instrument | |
8 x 6 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ KingFisher Duo Prime Zubehör-Kit B > Anzahl der Reaktionen: 8 x 6
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur