Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Kunststoffe für 96-Deepwell-Formate
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 97003530
111.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
110.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Geeignet für: Thermo Scientific™ KingFisher Geräten, wie KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime und KingFisher Presto.
Spezifikation
Combi Pack | |
96 Deep-Well-Platte | |
KingFisher Kombi-Packung 96 Deepwell-Mikrotiterplatten (8 Platten, 8 Spitzenkämme und 8 Elutionsstreifen und -kappen) (nur für Duo Prime). | |
Nur zur Verwendung mit KingFisher Duo Prime |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2033612 | Konformitätsbescheinigung | 17/12/2024 | 97003530 |
2417010 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2024 | 97003530 |
2416610 | Konformitätsbescheinigung | 04/10/2024 | 97003530 |
2412810 | Konformitätsbescheinigung | 28/08/2024 | 97003530 |
2412710 | Konformitätsbescheinigung | 28/08/2024 | 97003530 |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.