Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Kunststoffe für 96-Deepwell-Formate
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Marke:  Thermo Scientific™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10329827
  • 395.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind.  Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Geeignet für:
Thermo Scientific™ KingFisher Geräten, wie KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime und KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sterile 96 Deep Well Plate
96 Proben
KingFisher Duo Prime, Flex und Presto
96 Deep-Well-Platte
KingFisher 96 Deepwell-Platte, steril (für Duo Prime, Flex und Presto)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer20280B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/11/2024 Catalog Number95040460
Chargennummer24234B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/10/2024 Catalog Number95040460
Chargennummer24152B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/10/2024 Catalog Number95040460
Chargennummer24102B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/10/2024 Catalog Number95040460
Chargennummer24100B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/10/2024 Catalog Number95040460
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Kunststoffe für 96-Deepwell-Formate > KingFisher Flex 96 Deepwell-Mikrotiterplatte, steril
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.