Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Magnetic Heads
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument allows for extraction of nucleic acids from human specimens with a small, compact footprint making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
6980.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument |
---|---|
Probentyp | Viral Samples |
Einwegprodukt | Reusable |
Menge | 1 head |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17846588
|
Thermo Scientific™
B24079940 |
Apex Dx 24 Combi Head |
6980.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17866438
|
Thermo Scientific™
B24079920 |
96-Well-Platte |
6980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17836498
|
Thermo Scientific™
B24079930 |
Apex Dx 96 Deep Well Head |
6980.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17896398
|
Thermo Scientific™
B24079910 |
96-Well-Platte |
6980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
KingFisher Apex Dx Magnetic Heads are for use with the KingFisher Apex Dx Purification Instrument. The instrument accommodates two interchangeable magnetic heads (it comes with one included). The interchangeable heads and heating blocks provide flexibility in the extraction of nucleic acids, proteins, and cells with a small, compact footprint, making the instrument ideal for use in diagnostic and development workflows.
With its intuitive software, automation capabilities, and revolutionary magnetic particle separation technology, the KingFisher Apex Dx Purification Instrument provides high quality, exceptional reliability, and outstanding run-to-run reproducibility for clinicians and assay developers seeking an IVD sample preparation solution for their diagnostic workflow.
Spezifikation
Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument | |
Viral Samples | |
Reusable | |
1 head |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen