Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Instrument with 96 Combi Head
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument enables extraction of nucleic acids, proteins, and cells and has a small, compact footprint, making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
Marke:  Thermo Scientific™ B5400920
Artikelnummer. 18775465
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
94 Samples
79 x 56 x 46 cm
Infectious Diseases, Oncology, Diagnostics
Case of 1
56 kg
• KingFisher™ Apex Dx instrument configured with 96 Combi Head, 96 Heating Block, and 96 Deep Well Heating Block
• Quick Reference Guide
• Service SKU offering with the instrument
• IQOQ, KF APEX IVD (Cat. No. A53042)
• SmartStart Orientation training (Cat. No. TRN00344)
• AB Assurance Dx, 1OQ, 1PM (Cat. No. ZGD1SCKFAPEXDX)
10 in. Touch Display
KingFisher™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Instrument with 96 Combi Head > 1 Package
Für In-vitro-Diagnostik.