Learn More
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464724
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464724
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11464724
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13720.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
Kinetin acts as plant growth accelerator, auxin, plant growth regulator, plant cell division promotor. It also acts as cell division factor found in various plant parts and in yeast. A plant growth regulator. Augments growth of microbial cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kinetin wirkt als Pflanzenwachstumsbeschleuniger, Auxin, Pflanzenwachstumsregulator, Promotor der Pflanzenzellteilung. Es wirkt auch als Zellteilungsfaktor, der in verschiedenen Pflanzenteilen und in Hefe vorkommt. Ein Wachstumsregulator für Pflanzen. Steigert das Wachstum mikrobieller Kulturen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 mg/ml) bei 25 °C, Essigsäure (49.00-51.00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) bei 25 °C, Ethanol (<1 mg/ml) bei 25 °C, 0.1 N Natriumhydroxid (1 % w/v), Methanol (leicht) und verdünnte wässrige Salzsäure oder Natriumhydroxid (frei).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-79-1
Summenformel C10H9N5O
Molekulargewicht (g/mol) 215.216
MDL-Nummer MFCD00075757
InChI-Schlüssel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-Name N-(Furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kinetin
Schmelzpunkt ∽270°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formelmasse 215.22
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10202230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13720.03,A13720.14,A13720.06
Chargennummer10126066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13720.03,A13720.14,A13720.06
Chargennummer90011540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13720.03,A13720.14,A13720.06
ChargennummerF6969B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13720.03,A13720.14,A13720.06
Chargennummer10158212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13720.03,A13720.14,A13720.06
Name des Produkts
Kinetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >