Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenisator-Generatorwerkzeug
Entwickelt für die schnelle und einfache Wartung von Polytron™ Generatoren.
Marke: Kinematica 11090010
169.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für alle Polytron™ Generatoren zwischen 5 und 60 mm
- Präzisionsarbeit von erfahrenen Schweizer Handwerkern
Spezifikation
Homogenisator-Werkzeug | |
Rotoren auf Homogenisatoren wechseln | |
Polytron™ Generatoren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica Polytron™ Homogenisator-Generatorwerkzeug > Homogenisator-Werkzeug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur