Learn More
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50 μM
Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer Markierungssubstanz wie der Kinase Markierungssubstanz 236 an eine Kinase durch Zugabe eines mit Eu markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen.
Marke:  Thermo Scientific™ PV5592
617.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10529763
  • 682.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer Markierungssubstanz wie der Kinase Markierungssubstanz 236 an eine Kinase durch Zugabe eines mit Eu markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen. Die Bindung des Markierungssubstanz & Antikörper an die Kinase führt zu einem hohen Grad an FRET, während der Austausch der Markierungssubstanz mit einem Kinase-Inhibitor zu einem Verlust von FRET führt. Im Gegensatz zu vielen Kinase-Aktivitäts-Assays ist dieser Assay ein einfacher Mischen-und-Ablesen-Assay ohne Entwicklungsschritte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3019843A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV5592
Chargennummer2796262E Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV5592
Chargennummer3019843D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberPV5592
Chargennummer2796262C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog NumberPV5592
Chargennummer2623465H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2023 Catalog NumberPV5592
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50 μM > Kinase-Bindungsassay