Learn More
Kinase Quench Buffer
Kinase-Quench-Puffer
Marke: Invitrogen P2825
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Kinase-Quench-Puffer (500 mM EDTA) ist eine wesentliche Komponente für Kinase-Assays mit LanthaScreen™ Technologie. Der Kinase-Quench-Puffer wird verwendet, um die Kinase-Reaktion zu stoppen.
Spezifikation
Der Kinase-Quench-Puffer (500 mM EDTA in Wasser) kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Bei Raumtemperatur (20 bis 30 °C) lagern. | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
1 ml | |
Flüssig |
Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität, biochemische Europium-Phosphor-spezifische Aktivität | |
ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, PTK6, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, MST4, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, EIF2AK1, MAP3K2, LRRK2 D1994A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, FGFR1, FGFR2, PRKCD, MAPK13, MAPK8, MAP3K10, MAP3K9, JAK1, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), CAMK1, CAMK2B, CHEK1, MAPKAPK2, PASK, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, BLK, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, NEK2, PRKCG, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, JAK2 JH1 JH2 V617F, TYK2, DNAPK, FLT1, MUSK, SRCN1, TEC, CAMK2D, MAP3K7/MAP3K7IP1, LRRK2 R1441C, ABL1 E255K, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, SGK2, GRK6, MAPK9, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, CHEK2, MAPKAPK3, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, STK22D, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, PRKCA, PRKCI, CAMK2A, PAK1, RPS6KA3, MAPK14, FRAP1, EIF2AK3, MAP3K3, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, KIT V654A, AURKB, TAOK2, MAP3K11, NLK, MAPK10, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, MST1R, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, MAP4K4, AKT2, mTOR, LRRK2 G2019S, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, MET M1250T, DYRK4, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, RPS6KA1, TBK1, MAPK1, MAPK11, BRAF V599E, JAK2, FRK, ITK, PRKCB1, STK24, AKT3, BRAF, LRRK2 I2020T, FLT3 D835Y, SRC, GRK5, ABL1 Y253F, BTK, DDR2, FES, KIT T670I, TXK, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, AKT1, PAK7, PRKACA, MAPK12, MAPK3, MAP3K8, ERBB2, NTRK2, PRKCE, PRKCH, EIF2AK2, MAP3K5 | |
Kinase Quenchpuffer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinase Quench Buffer > 1 ml