Learn More
Thermo Scientific™ Kinase-Puffer T (5X)
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Type III PI4 kinases including PI4KA and PI4KB.
Marke: Thermo Scientific™ PV5373
Beschreibung
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Type III PI4 kinases including PI4KA and PI4KB.
Spezifikation
5X | |
Je 1 | |
5x Kinase-Puffer T kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20 bis 30 °C) gelagert werden. | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
Flüssig |
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, | |
4 mL | |
Biochemische ADP-Akkumulation | |
PI4KA, PI4KB |