Learn More
Kinase Buffer S (5X)
Kinase-Puffer S (5X)
Marke:  Invitrogen PV5213
Artikelnummer. 11535386
  • 321.00 CHF / 4 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Kinase-Puffer, der speziell für die Verwendung mit LRRK2- und LRRK2-Mutanten optimiert wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5X.
5x Kinase-Puffer S kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden.
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
4 ml
Flüssig
LRRK2- und LRRK2-Mutanten
Biochemische ADP-Akkumulation
LRRK2 G2019S, LRRK2
Kinase-Puffer S.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2878479A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog NumberPV5213
Chargennummer2033238A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog NumberPV5213
Chargennummer1969190B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2018 Catalog NumberPV5213
Chargennummer1969190A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2018 Catalog NumberPV5213
Chargennummer1905054B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2018 Catalog NumberPV5213
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinase Buffer S (5X) > 4 ml