Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers
Use these cloths for dry wiping of critical equipment and surfaces in pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device industries and food processing industries. Kimtech™ W4 Wipers are suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Double bagged with case liner.
349.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12685606
|
Kimberly-Clark™
7605 |
30.4 x 30.4 cm |
349.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Wipers are thermally bonded with no glue or binding and straight, clean, knife-cut edges to minimize lint.- Low linting, 100% Polypropylene white base sheets
- Acid, base and solvent resistant
- Ideal for pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device and food processing industries
- Suitable for ISO Class 4, or higher, clean-room environments
- 100 Sheets
- Doubled-bagged with case liner
Spezifikation
Wischtücher | |
Weiß | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers