Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech M3 beutelartige Gesichtsmaske
Beutelartige Gesichtsmaske f. leichtere Atmung. Durchg. Versiegelung z. Reduzierung von Schleierbildung u. für klare Sicht. Sicherer Sitz und Halsschutz z. Reduzierung des Kontam.risikos. Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 62484
270.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Beutelartiges Design für leichtere Atmung
- Durchg. Versiegelung z. Reduzierung von Schleierbildung u. für klare Sicht
- Sicherer Sitz und Halsschutz z. Reduzierung des Kontam.risikos
- Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Universal | |
Pouch, 62484 | |
Single-use | |
Ja |
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I; Nur für industrielle Anwendungen | |
99.9 % (PFE), 99.3 % (BFE) |