Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern
Sterile Gesichtsmaske mit Bändern bietet ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltration zur Vermeidung von Kontamination. Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite. Latex- und silikonfrei. Geeignet f. sterile Reinräume nach ISO 5 Klasse A (EU GMP).
19.23 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Fastening Type | Binder |
Material | Polyethylen |
Größe | Standard |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11847531
|
Kimberly-Clark Professional™
62494 |
9 Zoll Schlaufen | N/A | ||||||
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Kimtech™ M3 sterile gefaltete Gesichtsmaske mit Bändern 62467, weiß, 18 cm (B), 10x20 Masken (insgesamt 200 Stück)
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination
- Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite
- Latex- und silikonfrei
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Standard | |
Plissiert, 62494 | |
Single-use | |
Ja |
Weiß | |
Polyethylen | |
Steril | |
ISO 14001, ISO 9001, CE Einfach, nur für den industriellen Einsatz | |
92.9 % (PFE), 94.2 % (BFE) |