Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 NxT beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe
Kimtech™ G3 NxT beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe sind latex- und silikonfrei, unsterile Reinraumhandschuhe für empfindliche Anwendungen. Das elegante Design mit strukturierten Fingerspitzen sorgt für Fingerbeweglichkeit und Kontaminationskontrolle.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Accelerator Free Yes
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5, Mikroorganismen- und Virenschutz. Analysenzertifikat online verfügbar
  • Branchenführende Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in reinraumfertigen Verpackungen zur Minimierung von Abfällen bereitgestellt
  • Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und dünneren Produkten als Latexhandschuhe und bietet besseren Schutz vor einer Vielzahl an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
  • Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Zur einmaligen Verwendung
6,3 mil
Beidhändig
Nitril
0.13 mm
Thin-walled Examination Gloves
5,1 mil
Rollrand
30 cm
Yes
Fingerspitze texturiert
0.16 mm
Ja
5,1 mil
Puderfrei
Unsteril
0.13 mm
11.81 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 NxT beidhändig tragbare Nitril-Handschuhe