Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe
GREENER_CHOICE
Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe schützen vor Chemikalienspritzern und Mikroorganismen. Puderfrei, beidseitig tragbar mit Rollrand u. strukturierten Fingerspitzen. Ohne Latex aus Naturkautschuk und Vulkanisierungsmitteln, verringert das Risiko von Hautreaktionen mit TYP I und IV.
Marke:  Kimberly-Clark™ 62882
13.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17387659
  • 36.00 CHF / 200 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Garantierte Konformität:– PSA-Produkte der Kategorie III, zertifiziert gemäß der Norm (EU) 2016/425 und der Norm (EU) 2016/425, in der Fassung des britischen Rechts, – EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Chemikalienspritzschutz,– EN 374-4 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,– EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und VIREN
  • Konzipiert ohne Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamat und ohne Schwefelzusätze
  • Weich, bequem und leicht anzuziehen
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
  • Dunkle Farbe, welche die Konzentration auf die Aufgabe erhöht
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3
Yes
Dunkelblau
Teilweise texturiert
0.07 mm
Ja
2 mil
Puderfrei
M
2 mil
9,45 in.
PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz
1,5
Zur einmaligen Verwendung
1,8 mil
Beidhändig
Nitril
0.05 mm
Nitril-Untersuchungshandschuh
Unsteril
0.05 mm
24 cm
Dokumentation
Product Guides
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe > Größe: Mittel
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Arbeitsschutzgesetzen und -normen sowie allen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedes Produkt begleiten, verwendet werden.Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt.Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen.Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU / in Großbritannien geeignet.Einzelne Einheiten dürfen nicht separat verkauft werden.