Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril-Handschuhe
Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe sind PSA-Kategorie III-zertifizierte Reinraumhandschuhe für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 11821-40
299.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer besseren Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe von strengen regulatorischen Bedingungen erfüllt.Die puderfreien Handschuhe eignen sich für Reinräume nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher und bieten eine bequeme Passform, die für ein doppeltes Anziehen geeignet ist. Werden die Nitril-Handschuhe doppelt angezogen, bieten Sie das gleiche Gefühl und die gleiche Beweglichkeit wie bei einem einzelnen Latexhandschuh, ohne das Risiko von Latex-allergischen Reaktionen des Typs 1.Die Nitril-Handschuhe leisten außerdem einen Beitrag zum Umweltschutz, da sie durch ihre reduzierte Dicke und die effiziente Verpackung durch Kimtech™ (die Reinraum-Nitrilhandschuhe werden mit 300 Paar/Karton geliefert), Abfall vermeiden helfen und gleichzeitig einen hohen Schutz bieten. Manschetten mit Rollrand sorgen für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, während die strukturierte Oberfläche die Griffigkeit und Empfindlichkeit verbessert.Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe verfügen zudem über eine hohe Reinheit von maximal 1200 Partikeln > 0,5 μm/cm2 und ein Endotoxingehalt von maximal 20 Stück/Paar. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.
Spezifikation
PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6 mil | |
Spezifisch | |
Nitril | |
0.08 mm | |
6 | |
6 mil | |
11821-40 | |
30.5 cm |
Yes | |
Nein | |
Gray | |
Fingerspitze texturiert | |
0.15 mm | |
Ja | |
6 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0.15 mm | |
12 in. |