Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 NxT Nitrile Handschuhe
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe bieten Sicherheit und Reinheit, die sich Vielzahl von Reinraumumgebungen eignen, für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 62990-40
253.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Nitril-Handschuhe bieten eine sehr hohe Reinheit und werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wodurch sie für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet sind.Das synthetische Nitril-Polymermaterial ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt und ausgezeichnete Wasserdichtigkeit mit geringem Risiko für Nadelstiche. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt.Unsere unsterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind ebenfalls latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturkautschuk-Latex reduziert das Risiko von handschuhassoziierten Reaktionen, schützt den Träger sowie die Anwendung, und die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich für empfindliche Prozesse und Komponenten.Kimtech™ G3 NxT™ Nitril-Reinraumhandschuhe halten die Hände angenehm und geschützt und stellen sicher, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können. Die Handschuhe sind als PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und werden in reinraumkonformem Polyethylen geliefert, sodass sie sich problemlos in Ihre Prozesse integrieren lassen. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.
Spezifikation
PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended | |
Klasse 1 (ISO 3) | |
1.5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6,3 mil | |
Beidhändig | |
Nitril | |
0.13 mm | |
X-Small | |
0.004 in. | |
ISO 9001 and ISO 13485 | |
18 MPa | |
30.5 cm |
Yes | |
Nein | |
White | |
Fingerspitze texturiert | |
0.16 mm | |
Ja | |
5 mil | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
0.10 mm | |
62990-40 | |
12 in. |