Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Kleenex™
Marke: Kimberly-Clark™ 7432
77.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal in stark frequentierten Umgebungen des Gesundheitswesens.
- Tragbare Zupfbox
- FSC-zertifiziert
- Die Abmessungen eines Tuchs betragen 18, 6 cm (L) x 10, 8 cm (B).
Spezifikation
Gewebewischtücher | |
18.60 cm | |
10,80 cm | |
Weiß | |
18.60 x 10.80 cm | |
Mehrlagig |
10.62 in. | |
10.62 in | |
Recyceltes Papiergewebe | |
Ja | |
80 Blatt/Karton | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Dimensions (L x W): 18.6 x 10.8 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur