Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie Premier Handreiniger
Die kosteneffektive und professionelle Lösung für Hygiene und Sauberkeit. Kraftvolle, hochwirksame und gleichzeitig feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe zum Entfernen von zähflüssigem Öl, Fett, Teer und den meisten Druckfarben. Kombinierbar mit 6951.
Marke:  Kimberly-Clark™ 9522
89.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12681346
  • 194.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Grüne, leicht parfümierte Handwaschlotion
  • Hochwirksame Inhaltsstoffe zum Entfernen von zähflüssigem Öl, Fett, Teer und den meisten Druckfarben
  • Enthält Aloe Vera und andere natürliche Feuchtigkeitscremes, die die Haut nähren
  • Kombinierbar mit dem Kimberly-Clark Professional™ Spender für Waschlotion (Art.-Nr. 6951)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handreiniger
ISO 14001, ISO 9001
Ideal zur Entfernung von Schweröl, Fett, Teer und den meisten Tinten.
10.6 in.
2 Packungen
3.5 l
Grün
24,4 x 17,23 x 13,2 cm
Kimberly-Clark Professioneller Handreiniger-Spender
26.8 cm
118.3 oz.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie Premier Handreiniger > Fassungsvermögen: 3.5 l