Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Zylindrische TLC Entwicklungstanks
Zylindrische Glastanks für die Entwicklung von Platten von 5 x 10 cm (2 x 3.9 Zoll) und 5 x 20 cm (2 x 7.9 Zoll)
209.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Zylindrischer TLC-Entwicklungstank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Verschlussmaterial Aufnahmevermögen Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussmaterial Aufnahmevermögen Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12746728
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
416170-1120
Glas 5 L x 10 cm B Platte 1/Pckg.
209.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Tanks bieten eine maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Zylindrischer TLC-Entwicklungstank
Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Zylindrische TLC Entwicklungstanks