Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Stößel für DUALL™ Gewebeschleifer aus Glas
Die Mahleffizienz ist bei Verwendung dieses Röhrchens erheblich verbessert. Erhältlich in den Größen 20 bis 23.
146.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gewebemühle-Stößel
Zur Verwendung mit (Geräte) Duall™ Gewebemühle aus Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12760368
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
885451-0020
20
146.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Mahleffizienz ist bei Verwendung dieses Röhrchens erheblich verbessert. Erhältlich in den Größen 20 bis 23.
  • Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen, um das Gewebe wirkungsvoll zu reduzieren und ein gleichmäßiges Homogenat zu erzeugen.
  • Dieses geschliffene Glasmodell eignet sich ideal für Bindegewebe wie Muskeln, Herz und Lunge.
  • Die Konstruktion ist so stark, dass der Stößel motorisiert angetrieben werden kann.
  • Der Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis0.006 Zoll.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
Gewebemühle-Stößel
Duall™ Gewebemühle aus Glas