Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Stößel für DUALL™ Gewebeschleifer aus Glas
Die Mahleffizienz ist bei Verwendung dieses Röhrchens erheblich verbessert. Erhältlich in den Größen 20 bis 23.
Marke: DWK Life Sciences 885451-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Mahleffizienz ist bei Verwendung dieses Röhrchens erheblich verbessert. Erhältlich in den Größen 20 bis 23.
- Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen, um das Gewebe wirkungsvoll zu reduzieren und ein gleichmäßiges Homogenat zu erzeugen.
- Dieses geschliffene Glasmodell eignet sich ideal für Bindegewebe wie Muskeln, Herz und Lunge.
- Die Konstruktion ist so stark, dass der Stößel motorisiert angetrieben werden kann.
- Der Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis0.006 Zoll.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
20 | |
Gewebemühle-Stößel | |
Duall™ Gewebemühle aus Glas |