Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikroröhrchen
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
55.50 CHF - 208.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14824171
|
DWK Life Sciences
749510-1501 |
1.5 ml | Polypropylen |
208.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17700888
|
DWK Life Sciences
749510-0590 |
0,5 ml | RNase-, DNase-, Pyrogen-frei |
55.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
- Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Mikroröhrchen | |
Ja |