Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
63.25 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Typ Economy-Chromatographiesäule
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12903351
Unterlagen ansehen Promotion Details
DWK Life Sciences
420401-1050
500 mm 40 mL Jeweils
94.65 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
12923341
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420401-1010
100 mm 8 mL Jeweils
81.30 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
11792354
View accessory products View Documents
DWK Life Sciences
420400-1050
500 mm 40 mL 10/Karton
595.00 CHF
10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
11782354
View accessory products View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420400-1030
300 mm 24 mL 10/Karton
528.00 CHF
10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
12963341
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420401-1020
200 mm 16 mL Jeweils
78.55 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 23-10-2025
Add to basket
11772354
View accessory products View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420400-1020
200 mm 16 mL 10/Karton
528.00 CHF
10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
11762354
View accessory products View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420400-1010
100 mm 8 mL 10/Karton
462.00 CHF
10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 16-09-2025
Add to basket
12983341
View Documents Promotion Details
DWK Life Sciences
420401-1030
300 mm 24 mL Jeweils
78.55 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 23-10-2025
Add to basket
12903341
View Documents
DWK Life Sciences
420401-1005
50 mm 4 mL Jeweils
63.25 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
11752354
View accessory products View Documents
DWK Life Sciences
420400-1005
500 mm 4 mL 10/Karton
462.00 CHF
10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
Description
Description
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Specifications
Specifications
10 mm
Ja
0 bis 50 °C
20 μm
HDPE
0.79 cm3
Economy-Chromatographiesäule
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
14,5 psi
Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Luer-Lock-Stecker
2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen