Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Marke:  DWK Life Sciences 45165-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11888462
  • 641.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 rcf. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
  • Mit konisch geformtem Boden
  • Konform zu den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausblasen
10 ml
Borosilikatglas
Konisch
Konisch
Beschriftungsfläche
0,1 ml
2980 × g
USP, ASTM E 438
Wiederverwendbar
0 bis 0.2 ml in ±0.05 ml
108 mm
Nicht enthalten
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität > Fassungsvermögen:10 ml; Außendurchmesser x Länge:17 x 108 mm; ohne Kappe™