Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa für Schraubverschlüsse
Click to view available options
Verschlussgröße:
15 bis 425 mm
15 bis 425 mm
18-400
24 bis 400 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
Material:
PTFE-beschichteter Silikonkautschuk
PTFE-ummantelter roter Gummi
Dicke (angloamerikanisch):
0,06 in.
Beschreibung
Die PTFE-ummantelten Septen verhindern den Kontakt mit dem Produkt
- Gute Wiederverschließbarkeit
- Dicke des roten Gummis: 0.06 in.
- PTFE-Dicke: 0.002 in.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
Material | PTFE-ummantelter roter Gummi |
Menge | 144/Karton |
Dicke (metrisch) | 1,5mm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
Produkttyp | Septa |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schraubgewindeverschluss für Durchstechflaschen |
Verschlussgröße | 15 bis 425 mm |
Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Flat Disk Septa für Schraubverschlüsse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur