Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar.
Marke:  DWK Life Sciences 45165-50
Artikelnummer. 11878452
  • 902.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar.
  • KIMAX™ Röhrchen mit Wulst am oberen Ende für hohe Festigkeit
  • Graduiert und kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Skala, Beschriftung und Beschriftungsbereich aus strapazierfähiger, weißer Emaillekeramik
  • Kapazität: 50 ml
  • Max. RZB: 2980
  • Außendurchmesser des Röhrchens 29 mm, Länge 133 mm
  • Graduierungsabstände (ml) 0 0–10 bis 0.5, 10–50 bis 1
  • Toleranz (ml) 0 bis 1 – ±0.075, über 1 bis 2 – ±0.15, über 2 bis 5 – ±0.30, über 5 bis 10 – ±0.50, über 10 – ±1.00
  • 12/Karton
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausblasen
50 ml
Borosilikatglas
Konisch
Konisch
29 mm
Zentrifugenröhrchen
USP, ASTM E 438
Wiederverwendbar
0 bis 1 ml in ±0.075 ml, >1 bis 2 ml in ±0.15 ml, >2 bis 5 ml in ±0.3 ml, >5 bis 10 ml in ±0.5 ml, >10 ml in ±1 ml
133 mm
Beschriftungsfläche
0 bis 10 ml in Schritten von 0,5 ml, 10 bis 50 ml in Schritten von 1 ml
2980 × g
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität > Fassungsvermögen: 50 ml; OD x L: 29 x 133 mm, mit Rollrand oben