Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
KIMAX™- Röhrchen zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in mineralischen Rohölen, Kraftstoffölen und Erdölprodukten; Fällungsprodukten nach dem Zentrifugieren bestimmter Mengen von Dampfzylinderresiduen, Schwarzölen und Schmierölen; sowie zur Prüfung auf Säuregehalt von Destillationsrückständen oder Kohlenwasserstoffflüssigkeiten von Benzin-/Petroleumlösungsmitteln.
Marke: DWK Life Sciences 45240-100
1348.64 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
KIMAX™- Röhrchen zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in mineralischen Rohölen, Kraftstoffölen und Erdölprodukten; Fällungsprodukten nach dem Zentrifugieren bestimmter Mengen von Dampfzylinderresiduen, Schwarzölen und Schmierölen; sowie zur Prüfung auf Säuregehalt von Destillationsrückständen oder Kohlenwasserstoffflüssigkeiten von Benzin-/Petroleumlösungsmitteln.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille.
- Kapazität: 100 ml
- Max. RZB: 800
- Außendurchmesser des Röhrchens 37 mm, Länge ohne Stopfen 203 mm
- 45240LF-100 verfügt über die firmeneigene Lazer-Fused™ Technologie für eine dauerhafte und präzise Markierung und eine hervorragende volumetrische Genauigkeit. Weitere Informationen zu Lazer-Fused™ Röhrchen finden Sie hier.
- Der obere Rand ist passend für den Schnappverschluss 28150R-6 gestaltet.
- Graduierungsintervalle (ml) 0–0.5 zu 0.05, 0.5–2 zu 0.1, 2–3 zu 0.2, 3–5 zu 0.5, 5–10 zu 1, 10–25 zu 5, 25–100 zu 25
- Toleranz (ml) 0 bis 0.1 – ±0.02, über 0.1 bis 0.3 – ±0.03, über 0.3 bis 1 – ±0.05, über 1 bis 3 – ±0.10, über 3 bis 5 – ±0.20, über 5 bis 10 – ±0.50, über 10 – ±1.00
- In ASTM D4007 referenziert
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Ausblasen | |
100 ml | |
Borosilikatglas | |
0 bis 0.1 ml in ±0.02 ml, >0.1 bis 0.3 ml in ±0.03 ml, >0.3 bis 1 ml in ±0.05 ml, >1 bis 3 ml in ±0.1 ml, >3 bis 5 ml in ±0.2 ml, >5 bis 10 ml in ±0. | |
203 mm | |
37 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438, D1796, MPMS 10.4, ASTM D91 und D128, ASTM D4007 | |
Wiederverwendbar | |
Wird zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in Erdöl, Kraftstoffölen und anderen Erdölprodukten verwendet | |
Konisch | |
Konisch | |
0 bis 0,5 ml in Schritten von 0,05 ml, 0,5 bis 2 ml in Schritten von 0,1 ml, 2 bis 3 ml in Schritten von 0,2 ml, 3 bis 5 ml in Schritten von 0,5 ml, 5 bis 10 ml in Schritten von 1 ml, 10 bis 25 ml in Schritten von 5 ml, 25 bis 100 ml in 25 ml-Schritten | |
800 × g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%