Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Brand:  DWK Life Sciences 60811D-11
257.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11892963
  • 271.00 CHF / 144 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Verfügbar ab: 06-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
45 mm
Naturkautschuk
15 mm
4 ml
1 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
144/Karton
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage > Fassungsvermögen:1 dr.; 144/Karton