missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage

Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts

Marke:  DWK Life Sciences 60811D-6

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11842973

  • 424.00 CHF / 144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
85 mm
Naturkautschuk
23 mm
24 ml
6.5 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
144/Karton
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage > Fassungsvermögen:6 dr.; 144/Karton

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt