Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 60811D1940
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812983
  • 354.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
40 mm
Naturkautschuk
19 mm
5.5 ml
1.5 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
200/Karton
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage > Fassungsvermögen:1,50 dr.; 200/Karton